Learn More
3-sulfino-D-valina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfinobutanoic acid |
| CAS | 23315-18-6 |
| Fórmula molecular | C5 H11 N O4 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Sulfino-D-valine (ACI), Valine','3-sulfino-','D- (8CI), (2S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfinobutanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO4S/c1-5(2,11(9)10)3(6)4(7)8/h3H,6H2,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)([C@@H](N)C(=O)O)S(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3-metil-3-sulfinobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 181.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.0409 |