Learn More
Ácido 3-sulfamoilbencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15409387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15409387 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15409387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52628.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Sulfamoylbenzeneboronic acid
CAS 850568-74-0
Punto de fusión 260°C to 266°C
Fórmula molecular C6H8BNO4S
Número MDL MFCD06659840
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-boronobenzenesulfonamide, 3-aminosulphonyl benzeneboronic acid, 3-sulfamoylphenyl boronic acid, 3-boronobenzenesulphonamide, boronic acid b-3-aminosulfony pheny, boronic acid, 3-aminosulfonyl phenyl, 3-aminosulfonylphenyl boronic acid, acmc-209q2m
Clave InChI PMNJSWJJYWZLHU-UHFFFAOYSA-N
SMILES NS(=O)(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Nombre IUPAC ácido (3-sulfamoilfenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 201.00
PubChem CID 44119323
Formula Weight (peso de la fórmula) 201
Porcentaje de pureza 97%