Learn More
3'-Siallactosa Sal Sódica, TRC
Código de producto. 17938784
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17938784 25 mg 25 miligramos
17958524 10 mg 10 miligramos
17959604 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17938784 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS39740025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128596-80-5
Fórmula molecular C23 H38 N O19 . Na
Peso molecular (g/mol) 655.53
Sinónimo 3'-Sialyllactose sodium, 3'-Sialyllactose Sodium Salt, D-Glucose, O-(N-acetyl-α-neuraminosyl)-(2→3)-O-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-, monosodium salt (9CI), 3'-Sialyllactose sodium salt, 3'-silyllactose sodium salt, D-Glucose, O-(N-acetyl-α-neuraminosyl)-(2→3)-O-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-, sodium salt (1:1), O-(N-Acetyl-α-neuraminosyl)-(2→3)-O-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucose Sodium Salt
Nombre IUPAC sodio; (2S,4S,5R,6R)-5-acetamido-2-[(2R,3S,4S,5R,6S)-3,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3R,4R,5R)-1,2,4,5-tetrahidroxi-6-oxoxexión-3-il]oxioxan-4-il]oxi-4-hidroxi-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihidroxipropil]oxano-2-carboxilato
SMILES [Na+].CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)C[C@@](O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@@H]2O)(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Sialyllactose Sodium Salt
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H39NO19.Na/c1-7(29)24-13-8(30)2-23(22(38)39,42-19(13)15(35)10(32)4-26)43-20-16(36)12(6-28)40-21(17(20)37)41-18(11(33)5-27)14(34)9(31)3-25;/h3,8-21,26-28,30-37H,2,4-6H2,1H3,(H,24,29)(H,38,39);/q;+1/p-1/t8-,9-,10+,11+,12+,13+,14+,15+,16-,17+,18+,19+,20-,21-,23-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 655.1936