Learn More
3-sec-butil-6-metiluracilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-sec-Butyl-6-methyluracil |
| CAS | 6589-36-2 |
| Fórmula molecular | C9H14N2O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | NSC 310276, 3-sec-butyl-6-methyl-Uracil, 6-Methyl-3-(1-methylpropyl)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14N2O2/c1-4-7(3)11-8(12)5-6(2)10-9(11)13/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,10,13) |
| SMILES | O=C(N1C(C)CC)NC(C)=CC1=O |
| Nombre IUPAC | 3-(sec-butil)-6-metilpirimidina-2,4(1H,3H)-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 182.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.11 |