Learn More
3-(Saliciloilamino)-1,2,4-triazol, TRC
Código de producto. 30422759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30422759 100 mg 100 miligramos
30411764 500 mg -
30411891 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30422759 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS884030100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36411-52-6
Fórmula molecular C9H8N4O2
Peso molecular (g/mol) 205.19
Nombre IUPAC 2-hidroxi-N-(1,2λ^{4},4-triazaciclopenta-1,3-dien-3-il)benzamida
SMILES Oc1ccccc1C(=O)NC2=NCN=[NH]2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Salicyloylamino)-1,2,4-triazole
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9N4O2/c14-7-4-2-1-3-6(7)8(15)12-9-10-5-11-13-9/h1-4,13-14H,5H2,(H,10,12,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.0726