Learn More
Éster terc-butílico del ácido 3-(S)-(4-(S)-isopropil-2-oxo-oxazolidina-3-carbonil)-octanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(S)-(4-(S)-Isopropyl-2-oxo-oxazolidine-3-carbonyl)-octanoi |
| CAS | 147961-55-5 |
| Fórmula molecular | C19 H33 N O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H33NO5/c1-7-8-9-10-14(11-16(21)25-19(4,5)6)17(22)20-15(13(2)3)12-24-18(20)23/h13-15H,7-12H2,1-6H3/t14-,15+/m0/s1 |
| SMILES | CCCCC[C@@H](CC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)N1[C@H](COC1=O)C(C)C |
| Nombre IUPAC | (3S)-3-[(4S)-2-oxo-4-propan-2-il-1,3-oxazolidina-3-carbonil]octanoato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 355.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 355.2359 |