Learn More
(3'S,3R,4S)-Desfluoro Ezetimibe, TRC
Código de producto. 30359006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359006 100 mg 100 miligramos
30357601 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30359006 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD289935100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 190595-66-5
Fórmula molecular C24 H22 F N O3
Peso molecular (g/mol) 391.43
Sinónimo (3R,4S)-1-(4-Fluorophenyl)-4-(4-hydroxyphenyl)-3-[(3S)-3-hydroxy-3-phenylpropyl]-2-azetidinone, 2-Azetidinone, 1-(4-fluorophenyl)-4-(4-hydroxyphenyl)-3-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-, [3R-[3α(S*),4β]]- (9CI)
Nombre IUPAC (3R,4S)-1-(4-fluorofenil)-4-(4-hidroxifenil)-3-[(3S)-3-hidroxi-3-fenilpropil]azetida-2-one
SMILES O[C@@H](CC[C@@H]1[C@H](N(C1=O)c2ccc(F)cc2)c3ccc(O)cc3)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3R,4S)-1-(4-Fluorophenyl)-4-(4-hydroxyphenyl)-3-[(3S)-3-hydroxy-3-phenylpropyl]-2-azetidinone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H22FNO3/c25-18-8-10-19(11-9-18)26-23(17-6-12-20(27)13-7-17)21(24(26)29)14-15-22(28)16-4-2-1-3-5-16/h1-13,21-23,27-28H,14-15H2/t21-,22+,23-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.1584
Porcentaje de pureza >95%