Learn More
(3'S,3R,4R)-ezetimiba, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3'S,3R,4R)-Ezetimibe |
| CAS | 1478664-02-6 |
| Fórmula molecular | C24H21F2NO3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-Azetidinone, 1-(4-fluorophenyl)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-, (3R,4R)-, (3R,4R)-1-(4-Fluorophenyl)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-2-azetidinone, S,R,R-Ezetimibe |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H21F2NO3/c25-17-5-1-15(2-6-17)22(29)14-13-21-23(16-3-11-20(28)12-4-16)27(24(21)30)19-9-7-18(26)8-10-19/h1-12,21-23,28-29H,13-14H2/t21-,22+,23+/m1/s1 |
| SMILES | O=C1N(C2=CC=C(F)C=C2)[C@@H](C3=CC=C(O)C=C3)[C@H]1CC[C@@H](C4=CC=C(F)C=C4)O |
| Peso molecular (g/mol) | 409.43 |