Learn More
Ácido 3-Rodananineacético, TRC
Código de producto. 30424439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
30424439 5 g
1 options
Código de producto. 30424439 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR3186255G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Rhodanineacetic Acid
CAS 5718-83-2
Fórmula molecular C5H5NO3S2
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-Oxo-2-Thioxo-3-thiazolidineacetic Acid, (4-Oxo-2-thioxo-1,3-thiazolidin-3-yl)acetic Acid, (4-Oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)acetic Acid, 2-(4-Oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)acetic Acid, 3-(Carboxymethyl)rhodanine, 4-Oxo-2-thioxothiazolidine-3-acetic Acid, N-(Carboxymethyl)rhodanine, NSC 40450, Rhodanine-3-ethanoic Acid, Rhodanine-N-acetic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5NO3S2/c7-3-2-11-5(10)6(3)1-4(8)9/h1-2H2,(H,8,9)
SMILES OC(=O)CN1C(=O)CSC1=S
Nombre IUPAC ácido 2-(4-oxo-2-sulfanilideno-1,3-tiazolidin-3-il)acético
Peso molecular (g/mol) 191.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.9711