Learn More
3(R,S)-Desogestrel Hidroxi Hidroxi, TRC
Código de producto. 30397470
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30397470 100 mg -
30389308 50 mg 50 miligramos
30402244 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30397470 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH939000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 869627-85-0
Fórmula molecular C22H30O2
Peso molecular (g/mol) 326.47
Sinónimo 3-Hydroxy-desogestrel, 18,19-Dinorpregn-4-en-20-yne-3,17-diol, 13-ethyl-11-methylene-, (17α)- (9CI), 3(R,S)-Hydroxy desogestrel, 3-Hydroxydesogestrel, Desogestrel Related Compound B (USP)
SMILES CC[C@]12CC(=C)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3(R,S)-Hydroxy Desogestrel
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H30O2/c1-4-21-13-14(3)20-17-9-7-16(23)12-15(17)6-8-18(20)19(21)10-11-22(21,24)5-2/h2,12,16-20,23-24H,3-4,6-11,13H2,1H3/t16?,17-,18-,19?,20?,21-,22?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.2246