Learn More
(3'R)-Ezetimibe, TRC
Código de producto. 17974285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17974285 25 mg 25 miligramos
17941285 10 mg 10 miligramos
17931285 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17974285 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE97501025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163380-16-3
Fórmula molecular C24 H21 F2 N O3
Peso molecular (g/mol) 409.43
Sinónimo (3R,4S)-1-(4-Fluorophenyl)-3-[(3R)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-2-azetidinone, 2-Azetidinone, 1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-, [3R-[3α(R*),4β]]-, 3'R,3R,4S-Isomer of Ezetimibe, R,R,S-Ezetimibe, (3R,4S)-1-(4-Fluorophenyl)-3-[(3R)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-2-azetidinone, R,R,S-Ezetimibe, 2-Azetidinone, 1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-, [3R-[3alpha(R*),4beta]]-, 3’R,3R,4S-Isomer of Ezetimibe
Nombre IUPAC (3R,4S)-1-(4-fluorofenil)-3-[(3R)-3-(4-fluorofenil)-3-hidroxipropil]-4-(4-hidroxifenil)azetida-2-one
SMILES O[C@H](CC[C@@H]1[C@H](N(C1=O)c2ccc(F)cc2)c3ccc(O)cc3)c4ccc(F)cc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3R,4S)-1-(4-Fluorophenyl)-3-[(3R)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-2-azetidinone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H21F2NO3/c25-17-5-1-15(2-6-17)22(29)14-13-21-23(16-3-11-20(28)12-4-16)27(24(21)30)19-9-7-18(26)8-10-19/h1-12,21-23,28-29H,13-14H2/t21-,22-,23-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.1489
Porcentaje de pureza >95%