Learn More
3(R)-[(carbobenciloxi)amino]-gamma-butirolactona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3(R)-[(Carbobenzyloxy)amino]-gamma-butyrolactone |
| CAS | 118399-28-3 |
| Fórmula molecular | C12H13NO4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | N-[(3R)-Tetrahydro-5-oxo-3-furanyl]carbamic Acid Phenylmethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13NO4/c14-11-6-10(8-16-11)13-12(15)17-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,13,15)/t10-/m1/s1 |
| SMILES | O=C(N[C@H]1COC(=O)C1)OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-[(3R)-5-oxooxolan-3-il]carbamato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 235.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.0845 |