Learn More
Clorhidrato de 3-quinuclidinona, TRC
Código de producto. 30424811
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30424811 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30424811 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ79579525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Quinuclidinone Hydrochloride
CAS 1193-65-3
Fórmula molecular C7H12ClNO
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-one Hydrochloride, 3-Quinuclidinone Hydrochloride, 3-Oxoquinuclidine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11NO.ClH/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8;/h6H,1-5H2;1H
SMILES Cl.O=C1CN2CCC1CC2
Nombre IUPAC 1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-ona; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 161.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.0607