Learn More
Clorhidrato de 3-quinuclidinona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450923
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11450923 25 g 25 g
11440923 5 g 5 g
11460923 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11450923
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13320.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1193-65-3
Fórmula molecular C7H12ClNO
Peso molecular (g/mol) 161.629
Número MDL MFCD00137391
Clave InChI RFDPHKHXPMDJJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-quinuclidinone hydrochloride, quinuclidin-3-one hydrochloride, 3-quinuclidone hydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one hydrochloride, 3-quinuclidnone hydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one, hydrochloride, 1-aza-3-oxobicyclo 2.2.2 octane, quinuclidin-3-one, chloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one, hydrochloride 1:1
PubChem CID 102019
Nombre IUPAC 1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-ona; clorhidrato
SMILES C1CN2CCC1C(=O)C2.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Quinuclidinone hydrochloride
Punto de fusión ∼300°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 3695039
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.63
Porcentaje de pureza ≥98%