Learn More
Ácido 3-(quinoxalin-2-il)prop-2-enoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(quinoxalin-2-yl)prop-2-enoic Acid |
| CAS | 1593-24-4 |
| Fórmula molecular | C11 H8 N2 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-(2-Quinoxalinyl)-2-propenoic acid, NSC 158311 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H8N2O2/c14-11(15)6-5-8-7-12-9-3-1-2-4-10(9)13-8/h1-7H,(H,14,15)/b6-5+ |
| SMILES | OC(=O)\C=C\c1cnc2ccccc2n1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-3-quinoxalin-2-ilprop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 200.193 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.059 |