Learn More
Ácido 3-quinolincarboxílico, TRC
Código de producto. 30410084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30410084 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30410084 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ7005001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Quinolinecarboxylic Acid
CAS 6480-68-8
Fórmula molecular C10 H7 N O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-Carboxyquinoline, NSC 403263
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7NO2/c12-10(13)8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1cnc2ccccc2c1
Nombre IUPAC ácido quinolina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 173.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.0477