Learn More
Ácido 3-quinolinborónico, TRC
Código de producto. 30419242
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30419242 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30419242 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ70045010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Quinolineboronic Acid
CAS 191162-39-7
Fórmula molecular C9 H8 B N O2
Cantidad 10 g
Sinónimo B-3-Quinolinylboronic Acid, 3-Quinolinylboronic Acid, Quinolin-3-ylboronic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8BNO2/c12-10(13)8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6,12-13H
SMILES OB(O)c1cnc2ccccc2c1
Nombre IUPAC ácido quinolin-3-ilborónico
Peso molecular (g/mol) 172.976
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.065