Learn More
Pinacol éster de ácido 3-quinolinaborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11986501 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11986501 5 g 5 g
11976501 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11986501 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432110050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 171364-85-5 | C15H18BNO2 | 255.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 171364-85-5
Fórmula molecular C15H18BNO2
Peso molecular (g/mol) 255.12
Número MDL MFCD05155218
Clave InChI ARRJAONCYUAPJR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, quinoline-3-boronic acid pinacol ester, 3-quinolineboronic acid pinacol ester, quinoline-3-boronic acid pinacolate, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, quinoline-3-boronic acid, pinacol ester, quinoline, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pubchem1882, quinoline-3-boronic acidpinacolate, quinoline-3-boronicacidpinacolester
PubChem CID 10848590
Nombre IUPAC 3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)quinolina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=CC=CC=C2N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Quinolineboronic acid pinacol ester
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 55°C to 57°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Quinolineboronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.