Learn More
Ácido 3-(quinolina-2-il)propanoico, TRC
Código de producto. 30383930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30383930 25 mg -
30383125 50 mg 50 miligramos
30383213 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383930 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE59244525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39111-94-9
Fórmula molecular C12H11NO2
Peso molecular (g/mol) 201.22
SMILES OC(=O)CCc1ccc2ccccc2n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(quinolin-2-yl)propanoic Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11NO2/c14-12(15)8-7-10-6-5-9-3-1-2-4-11(9)13-10/h1-6H,7-8H2,(H,14,15)