Learn More
3-Pirrolina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399115 1 g 1 g
11319125 250 mg 250 miligramos
11309125 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11399115 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16349.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 109-96-6 | C4H7N | 69.107 g/mol
3-Pyrroline is suitable for use in a study to investigate the core-level binding energies of simple unsaturated organic molecules bonded to the Si(001) surface by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). It may be used in the synthesis of renin inhibitors2 and vasodilators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-pirrolina es adecuada para usarla en un estudio e investigar las energías de unión a nivel central de moléculas orgánicas insaturadas simples adheridas ala superficie Si(001) mediante espectroscopía de fotoelectrones de rayos X (XPS). Puede usarse en la síntesis de inhibidores2 de renina y vasodilatadores.
Solubilidad
Completamente misíble en agua.
Notas
Higroscópico y sensible al aire.& Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, aire, agua, humedad, ácidos, calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-96-6
Fórmula molecular C4H7N
Peso molecular (g/mol) 69.107
Número MDL MFCD00005213
Clave InChI JVQIKJMSUIMUDI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66059
ChEBI CHEBI:20198
Nombre IUPAC 2,5-dihidro-1H-pirrol
SMILES C1C=CCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pyrroline
Densidad 0.902
Punto de ebullición 90°C to 91°C
Temperatura de inflamación −18°C (0°F)
Índice de refracción 1.469
Cantidad 1 g
Número UN UN2733
Beilstein 103173
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,8017
Sinónimo 3-pyrroline, 2,5-dihydropyrrole, 1h-pyrrole, 2,5-dihydro, unii-n0kyf81sdy, delta 3-pyrroline, .delta.3-pyrroline, n0kyf81sdy, delta3-pyrroline, 2,5-dihydropyrrol, 2,5-dihydro pyrrole
Información de solubilidad Fully misicble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.11
Porcentaje de pureza 96%