Learn More
3-pirrolin-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Pyrrolin-2-one |
| CAS | 4031-15-6 |
| Fórmula molecular | C4 H5 N O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,5-Dihydro-2H-pyrrol-2-one, 1H-Pyrrole-2(5H)-one, 2,5-Dihydropyrrol-2-one, 4-Amino-2-butenoic Acid Lactam, 2-Oxo-3,4-didehydro-4-butyrolactam |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-2H,3H2,(H,5,6) |
| SMILES | O=C1NCC=C1 |
| Nombre IUPAC | 1,2-dihidropirrol-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 83.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 83.0371 |