Learn More
Clorhidrato de 3-pirrolidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Pyrrolidinone','Hydrochloride |
| CAS | 3760-52-9 |
| Fórmula molecular | C4 H7 N O . Cl H |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7NO.ClH/c6-4-1-2-5-3-4;/h5H,1-3H2;1H |
| SMILES | Cl.O=C1CCNC1 |
| Nombre IUPAC | pirrolidin-3-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 121.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.0294 |