Learn More
3-Pirrolidinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10071254 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10071254 1 g Frasco de vidrio 1 g
10536864 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10071254 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 425750010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 40499-83-0 | C4H9NO | 87.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40499-83-0
Fórmula molecular C4H9NO
Peso molecular (g/mol) 87.12
Número MDL MFCD00005256
Clave InChI JHHZLHWJQPUNKB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-pyrrolidinol, 3-hydroxypyrrolidine, dl-3-pyrrolidinol, 3-hydroxy pyrrolidine, dl-3-hydroxypyrrolidine, rs-3-hydroxypyrrolidine, 3-hydroxypyrrolidinehydrochloride, pyrrolidin-3ol, pyrrolidin-3-o, pyrrolidine-3-ol
PubChem CID 98210
Nombre IUPAC pirrolidin-3-ol
SMILES OC1CCNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pyrrolidinol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0760g/mL
Punto de ebullición 179°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4881
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.076
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Pyrrolidinol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.