Learn More
(±)-3-pirrolidinol-2,2,3,4,4-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxypyrrolidine-2,2,3,4,4-D5 |
| CAS | 1219805-52-3 |
| Fórmula molecular | C4 D5 H4 N O |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 3-Pyrrolidin-2,2,3,4,4-d5-ol (ACI), 3-Pyrrolidinol-2,2,3,4,4-d5, 3-Pyrrolidinol-d5, 3-Hydroxypyrrolidine-d5, 3-Hydroxypyrrolidine-2,2,3,4,4-D5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H9NO/c6-4-1-2-5-3-4/h4-6 H,1-3H2/i1D2,3D2,4 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])CNC([2 H])([2 H])C1([2 H])O |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,4,4-pentadeuteriopirrolidin-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 92.1512 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 92.0998 g/mol |
| Mostrar más |