Learn More
(3-pirrolidin-1-ilfenil)metilamina, ≥90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10167812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10167812 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10016262 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10167812 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC38513DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175696-70-5
Fórmula molecular C11H16N2
Peso molecular (g/mol) 176.26
Número MDL MFCD07772827
Clave InChI BXTWTBYGOKOWQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyrrolidin-1-ylphenyl methylamine, 3-pyrrolidin-1-yl phenyl methanamine, 3-pyrrolidinobenzylamine, 1-3-pyrrolidin-1-yl phenyl methanamine, 3-pyrrolidin-1-ylphenyl methanamine, 3-pyrrolizinobenzylamine, 3-pyrrolidin-1-yl benzylamine, 3-pyrrolidinylphenyl methylamine, 3-pyrrolidin-1-yl phenyl methylamine
PubChem CID 7162061
Nombre IUPAC (3-pirrolidin-1-ilfenil)metanamina
SMILES NCC1=CC(=CC=C1)N1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methylamine
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.26
Porcentaje de pureza 90%