Learn More
(3-pirrolidin-1-ilfenil)metilamina, ≥90 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methylamine |
| % mín. CAS | 89.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.26 |
| Porcentaje de pureza | 90% |