Learn More
(3-pirrolidin-1-ilfenil)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10045852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10045852 250 mg 250 miligramos
10107772 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10045852 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC38509CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 859850-72-9
Fórmula molecular C11H15NO
Peso molecular (g/mol) 177.247
Número MDL MFCD07772826
Clave InChI MYIYSGIMXUQECR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyrrolidin-1-ylphenyl methanol, 3-pyrrolidin-1-yl phenyl methanol, 3-1-pyrrolidinyl benzyl alcohol, 3-pyrrolidinylphenyl methan-1-ol, benzenemethanol,3-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 7162062
Nombre IUPAC (3-pirrolidin-1-ilfenil)metanol
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=CC(=C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.25
Porcentaje de pureza 97%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.