Learn More
[3-(Pirrolidin-1-ilmetil)fenil]metanol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10377534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10377534 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10377534 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC55709DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)phenyl]methanol
CAS 91271-59-9
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C12H17NO
Número MDL MFCD08690300
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-pyrrolidin-1-ylmethyl phenyl methanol, 3-pyrrolidinylmethyl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol,3-1-pyrrolidinylmethyl, 3-pyrrolidin-1-yl methyl phenyl methanol
Clave InChI YMFREPVLJDRBOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=CC=CC(CN2CCCC2)=C1
Nombre IUPAC [3-(pirrolidin-1-ilmetil)fenil]metanol
Peso molecular (g/mol) 191.27
PubChem CID 16495038
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.27
Porcentaje de pureza 97%