Learn More
Clorhidrato de ácido 3-(Pirrolidin-1-ilmetil)benzoico, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10679515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10679515 5 g 5 g
10071974 250 mg 250 miligramos
10255664 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10679515 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC55751DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 887922-93-2
Fórmula molecular C12H16ClNO2
Peso molecular (g/mol) 241.715
Clave InChI BORITTZEFSYNFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyrrolidin-1-ylmethyl benzoic acid hydrochloride, 3-1-pyrrolidylmethyl benzoic acid hydrochloride, 3-pyrrolidinylmethyl benzoic acid, chloride, 3-1-pyrrolidylmethyl benzoicacidhydrochloride, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzoic acid hydochloride, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzoic acid hydrochloride, 3-pyrrolidin-1-yl methyl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 18525874
Nombre IUPAC ácido 3-(pirrolidin-1-ilmetil)benzoico; clorhidrato
SMILES C1CCN(C1)CC2=CC=CC(=C2)C(=O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.72
Porcentaje de pureza 90%