Learn More
3-(Pirrolidin-1-ilmetil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10267993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10267993 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10032454 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10267993 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC55704DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 884507-42-0
Fórmula molecular C12H15NO
Peso molecular (g/mol) 189.26
Número MDL MFCD07782420
Clave InChI XHHOLQHPKIDQEM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyrrolidin-1-ylmethyl benzaldehyde, 3-pyrrolidin-1-yl methyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-1-pyrrolidinylmethyl, 1-3-formylbenzyl pyrrolidine, 3-pyrrolidinylmethyl benzaldehyde, 3-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzaldehyde
PubChem CID 18525870
Nombre IUPAC 3-(pirrolidin-1-ilmetil)benzaldehído
SMILES O=CC1=CC(CN2CCCC2)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.26
Porcentaje de pureza 97%