Learn More
3-(pirrolidin-1-ilmetil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)aniline |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.26 |
| Porcentaje de pureza | 97% |