Learn More
Ácido 3-pirrolidin-1-ilbenzoico 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10621465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10621465 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10229822 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10621465 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC38501DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Chemical Identifiers
CAS 72548-79-9
Fórmula molecular C11H13NO2
Peso molecular (g/mol) 191.23
Número MDL MFCD03426724
Clave InChI HRVWGEKZONYEMK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 651721
Nombre IUPAC ácido 3-pirrolidin-1-ilbenzoico
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Pyrrolidin-1-ylbenzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-pyrrolidin-1-yl benzoic acid, 3-pyrrolidin-1-yl-benzoic acid, 3-1-pyrrolidinyl benzoic acid, benzoic acid, 3-1-pyrrolidinyl, 3-pyrrolidinylbenzoic acid, pubchem19568, 3-pyrrolidinobenzoic acid, 3-1-pyrrolidinyl benzoicacid, 1-3-carboxyphenyl pyrrolidine, benzoic acid,3-1-pyrrolidinyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.23
Porcentaje de pureza 97%