Learn More
3-Pirrolidin-1-ilbenzaldehído, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10779953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10779953 1 g 1 g
10351563 250 mg 250 miligramos
10225714 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10779953 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC38504DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 857283-89-7
Fórmula molecular C11H13NO
Peso molecular (g/mol) 175.23
Número MDL MFCD07772825
Clave InChI KELYFFMWYRNGTF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyrrolidin-1-yl benzaldehyde, 3-1-pyrrolidinyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1-pyrrolidinyl, 3-pyrrolidinylbenzaldehyde
PubChem CID 7164600
SMILES O=CC1=CC(=CC=C1)N1CCCC1
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 3-(pirrolidin-1-il)benzaldehído
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.23
Porcentaje de pureza 95%