Learn More
3-Pirrolidin-1-ilbenzaldehído, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10351563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10351563 250 mg 250 miligramos
10779953 1 g 1 g
10225714 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10351563 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC38504CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 857283-89-7
Fórmula molecular C11H13NO
Peso molecular (g/mol) 175.23
Número MDL MFCD07772825
Clave InChI KELYFFMWYRNGTF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyrrolidin-1-yl benzaldehyde, 3-1-pyrrolidinyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1-pyrrolidinyl, 3-pyrrolidinylbenzaldehyde
PubChem CID 7164600
SMILES O=CC1=CC(=CC=C1)N1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 3-pirrolidin-1-ilbenzaldehído
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.23
Porcentaje de pureza 95%