Learn More
3-Pirrolidin-1-ilanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10586714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10586714 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10177812 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10586714 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC38514EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 115833-93-7
Fórmula molecular C10H14N2
Peso molecular (g/mol) 162.236
Clave InChI DNPBFTQZONVQDX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1518808
Nombre IUPAC 3-pirrolidin-1-ilanilina
SMILES C1CCN(C1)C2=CC(=CC=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pyrrolidin-1-ylaniline
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Sinónimo 3-pyrrolidin-1-yl aniline, 3-pyrrolidin-1-yl-phenylamine, 3-1-pyrrolidinyl aniline, benzenamine,3-1-pyrrolidinyl, benzenamine, 3-1-pyrrolidinyl, 3-pyrrolidinylphenylamine, 3-pyrrolizinoaniline, acmc-20e1pl, 1-3-aminophenyl pyrrolidine
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.23
Porcentaje de pureza 97%