Learn More
Ácido 3-pirimidin-5-ilbenzoico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10412723
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10412723 250 mg 250 miligramos
10137662 1 g 1 g
10377114 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10412723 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC41701CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 852180-74-6
Fórmula molecular C11H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 200.197
Número MDL MFCD05864810
Clave InChI URQRFVRGUHUTMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyrimidin-5-yl-benzoic acid, 3-pyrimidin-5-yl benzoic acid, 3-5-pyrimidinyl benzoic acid, benzoic acid,3-5-pyrimidinyl, benzoic acid, 3-5-pyrimidinyl, 3-pyrimidin-5-yl-benzoicacid, benzoic acid, 3-5-pyrimidinyl-9ci
PubChem CID 4187250
Nombre IUPAC ácido 3-pirimidin-5-ilbenzoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CN=CN=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pyrimidin-5-ylbenzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.2
Porcentaje de pureza 97%