Learn More
3-Pirimidin-5-ilbenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10525953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10525953 250 mg 250 miligramos
10600335 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10525953 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC41704CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 640769-70-6
Fórmula molecular C11H8N2O
Peso molecular (g/mol) 184.198
Número MDL MFCD05864833
Clave InChI RAHJVJBPRWJPHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyrimidin-5-yl benzaldehyde, 3-pyrimidin-5-yl-benzaldehyde, 3-5-pyrimidinyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-5-pyrimidinyl, acmc-1b2vh, benzaldehyde,3-5-pyrimidinyl
PubChem CID 4187249
Nombre IUPAC 3-pirimidin-5-ilbenzaldehído
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C=O)C2=CN=CN=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pyrimidin-5-ylbenzaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.2
Porcentaje de pureza 97%