Learn More
3-pirimidin-5-ilanilina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10558253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10558253 250 mg 250 miligramos
10164192 1 g 1 g
10011844 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10558253 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC41714CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 69491-59-4
Fórmula molecular C10H9N3
Peso molecular (g/mol) 171.203
Número MDL MFCD06802522
Clave InChI DZEIKJMNXHOFHL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7162049
Nombre IUPAC 3-pirimidin-5-ilanilina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)C2=CN=CN=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pyrimidin-5-ylaniline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-pyrimidin-5-yl aniline, 3-5-pyrimidinyl aniline, benzenamine,3-5-pyrimidinyl, 3-5-pyrimidyl aniline, 3-5-pyrimidyl-aniline, 3-pyrimidin-5-ylphenylamine, 3-pyrimidin-5-yl-phenylamine, 3-pyrimidin-5-yl phenylamine, benzenamine, 3-5-pyrimidinyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.2
Porcentaje de pureza 97%