Learn More
(3-Pirimidin-2-ilfenil)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10462274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10462274 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10444895 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10462274 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC56309DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 892502-12-4
Fórmula molecular C11H10N2O
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD09064977
Clave InChI WMNXGJMCXOLBBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyrimidin-2-ylphenyl methanol, 3-pyrimidin-2-yl phenyl methanol, benzenemethanol,3-2-pyrimidinyl, 3-pyrimidin-2-yl-benzyl alcohol, benzenemethanol, 3-2-pyrimidinyl, 3-pyrimidin-2-ylphenyl methan-1-ol
PubChem CID 24229565
SMILES OCC1=CC=CC(=C1)C1=NC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Pyrimidin-2-ylphenyl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC [3-(pirimidin-2-il)fenil]metanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 97%