Learn More
3-Pirimidin-2-ilbencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10472454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10472454 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10275324 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10472454 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC56313CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 910036-92-9
Fórmula molecular C11H11N3
Peso molecular (g/mol) 185.23
Número MDL MFCD09702384
Clave InChI MXSXDKVANPZCBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyrimidin-2-ylbenzylamine, 3-pyrimidin-2-yl phenyl methanamine, 3-pyrimidin-2-yl benzylamine, 1-3-pyrimidin-2-yl phenyl methanamine, 3-pyrimidin-2-ylphenyl methylamine, benzenemethanamine, 3-2-pyrimidinyl
PubChem CID 24229566
Nombre IUPAC (3-pirimidin-2-ilfenil)metanamina
SMILES NCC1=CC=CC(=C1)C1=NC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pyrimidin-2-ylbenzylamine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.23
Porcentaje de pureza 95%