Learn More
Ácido 3-pirimidin-2-ilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10346334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10346334 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10386954 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10346334 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC56301DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 579476-26-9
Fórmula molecular C11H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 200.197
Número MDL MFCD05864812
Clave InChI KLTNGIZIUGYITR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22317373
Nombre IUPAC ácido 3-pirimidin-2-ilbenzoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=NC=CC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pyrimidin-2-ylbenzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-pyrimidin-2-yl-benzoic acid, 3-pyrimidin-2-yl benzoic acid, 2-3-carboxyphenyl pyrimidine, 3-2-pyrimidinyl benzoic acid, benzoic acid,3-2-pyrimidinyl, benzoic acid, 3-2-pyrimidinyl, 3-pyrimidin-2-yl benzoicacid
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.2
Porcentaje de pureza 97%