Learn More
3-pirimidin-2-ilanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10787875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10787875 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10012074 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10787875 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC56314DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 69491-56-1
Fórmula molecular C10H9N3
Peso molecular (g/mol) 171.203
Número MDL MFCD09702385
Clave InChI GOCBKTKLGFLECW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyrimidin-2-yl aniline, 3-pyrimidin-2-ylphenylamine, 2-3-aminophenyl pyrimidine, 2-3-aminophenyl-1,3-diazine, benzenamine, 3-2-pyrimidinyl
PubChem CID 12456169
Nombre IUPAC 3-pirimidin-2-ilanilina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)C2=NC=CC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pyrimidin-2-ylaniline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.2
Porcentaje de pureza 97%