Learn More
Ácido 3-piridiloxiacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11456516 1 g 1 g
11466516 5 g 5 g
11476516 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11456516 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24780.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 86649-57-2 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
3-Pyridyloxyacetic acid is used in synthesis of raw material for fine chemicals, organic intermediate, pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-piridiloxiacético se utiliza en la síntesis de materias primas para productos químicos finos y como producto intermedio de productos orgánicos y de productos farmacéuticos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (2.0 g/l)
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86649-57-2
Fórmula molecular C7H7NO3
Peso molecular (g/mol) 153.14
Número MDL MFCD04039772
Clave InChI MBEPWLCDXKKANL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridin-3-yloxy-acetic acid, 2-pyridin-3-yloxy acetic acid, 3-pyridyloxyacetic acid, pyridin-3-yloxy acetic acid, 2-3-pyridyloxy acetic acid, pyridin-3-yloxy-aceticacid, 2-3-pyridinyloxy acetic acid, 2-pyridin-3-yloxy aceticacid, acetic acid, 3-pyridinyloxy, 2-pyridine-3-yl oxyacetic acid
PubChem CID 3159630
Nombre IUPAC ácido 2-piridín-3-iloxiacético
SMILES OC(=O)COC1=CN=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pyridyloxyacetic acid
Punto de fusión 210°C to 212°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly Soluble in water (2.0g/L)
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Pyridyloxyacetic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Pyridyloxyacetic acid