Learn More
Ácido 3-Clorhidrato Piridilacético, TRC
Código de producto. 17973595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17973595 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 17973595 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9917651G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pyridylacetic acid hydrochloride
CAS 6419-36-9
Fórmula molecular C7 H7 N O2 . Cl H
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-Pyridineacetic acid hydrochloride (1:1), 3-Pyridineacetic acid, hydrochloride (8CI,9CI), 2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride, 3-Pyridylacetic acid hydrochloride, Pyridin-3-ylacetic acid hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2,(H,9,10);1H
SMILES Cl.OC(=O)Cc1cccnc1
Nombre IUPAC ácido 2-piridin-3-ilacético; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 173.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.0244