Learn More
Clorhidrato de ácido 3-piridilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10061480 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10061480 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10066253 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10061480 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131960025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6419-36-9 | C7H7NO2·ClH | 173.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6419-36-9
Fórmula molecular C7H7NO2·ClH
Peso molecular (g/mol) 173.6
Número MDL MFCD00012819
Clave InChI XVCCOEWNFXXUEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyridylacetic acid hydrochloride, 2-pyridin-3-yl acetic acid hydrochloride, pyridine-3-acetic acid hydrochloride, 3-pyridineacetic acid hydrochloride, 3-pyridylacetic acid hcl, pyridin-3-ylacetic acid hydrochloride, 3-pyridineacetic acid hcl, 3-pyridinylacetic acid hcl, pyridine-3-acetic acid hcl, 2-3-pyridinyl acetic acid hydrochloride
PubChem CID 2723724
Nombre IUPAC ácido 2-piridin-3-ilacético; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CN=C1)CC(=O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pyridylacetic acid hydrochloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 160°C to 161°C
Color Beige o blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H4N)CH2OOH·HCl
Cantidad 2.5 g
Índice Merck 10, 4635
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.6
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • pyridin-3-ylacetic acid hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.