Learn More
Ácido 3-piridilacético-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Pyridylacetic Acid-d6 |
| CAS | 1190005-72-1 |
| Fórmula molecular | C7HD6NO2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2,2-Dideuterio-2-(2,4,5,6-tetradeuteriopyridin-3-yl)acetic acid, 3-Pyridylacetic Acid-d6, 3-Pyridine-d4-acetic-d2 acid, 2-(Pyridin-3-yl-2,4,5,6-d4)acetic-2,2-d2 acid, 2-(Pyridin-3-yl)acetic Acid-D6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7NO2/c9-7(10)4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5H,4H2,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D2,5D |
| SMILES | [2H]c1nc([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 143.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.0853 |