Learn More
Trifluorometanosulfonato de 3-piridilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Pyridyl Trifluoromethanesulfonate |
| CAS | 107658-27-5 |
| Fórmula molecular | C6 H4 F3 N O3 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4F3NO3S/c7-6(8,9)14(11,12)13-5-2-1-3-10-4-5/h1-4H |
| SMILES | FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1cccnc1 |
| Nombre IUPAC | trifluorometanosulfonato de piridin-3-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 227.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.9864 |