Learn More
Dietilcarbamato de 3-piridilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Pyridyl Diethylcarbamate |
| CAS | 51581-40-9 |
| Fórmula molecular | C10 H14 N2 O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N2O2/c1-3-12(4-2)10(13)14-9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)C(=O)Oc1cccnc1 |
| Nombre IUPAC | N,N-dietilcarbamato de piridin-3-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 194.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.1055 |