Learn More
Ácido 3-piridinapropiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10581704 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10581704 1 g Frasco de vidrio 1 g
10249043 5 g Frasco de vidrio 5 g
10607274 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10581704 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 390980010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3724-19-4 | C8H9NO2 | 151.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3724-19-4
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.16
Número MDL MFCD00274197
Clave InChI WDGXIUUWINKTGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3-pyridyl propionic acid, 3-pyridinepropionic acid, 3-pyridinepropanoic acid, 3-pyridin-3-yl propanoic acid, 3-3-pyridyl propionicacid, pyridine-3-propionic acid, 3-3-pyridyl propanoic acid, 3-pyridin-3-yl propionic acid, pubchem8701, maybridge4_001332
PubChem CID 259624
Nombre IUPAC ácido 3-piridin-3-ilpropanoico
SMILES C1=CC(=CN=C1)CCC(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Pyridinepropionic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 153°C to 156°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Pyridinepropionic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.