Learn More
3-piridinametanol, TRC
Código de producto. 30427439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427439 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30427439 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99280025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pyridinemethanol
CAS 100-55-0
Fórmula molecular C6H7NO
Cantidad 25 g
Sinónimo 3-(Hydroxymethyl)pyridine, 3-Pyridinylmethanol, 3-Pyridyl carbinal, 3-Pyridylcarbinol, 3-Pyridylmethanol, 5-(Hydroxymethyl)pyridine, NSC 526046, Nicotinic alcohol, Nicotinyl alcohol, Nu-2121, Pyridine-3-carbinol, RO-1-5155, Roniacol, β-Picolyl alcohol, β-Pyridinecarbinol, β-Pyridylcarbinol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-4,8H,5H2
SMILES OCc1cccnc1
Nombre IUPAC piridin-3ilmetanol
Peso molecular (g/mol) 109.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.0528